Merck
SAAR4123900
硫酸镁
dry, uniLAB
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
MgSO4
CAS号:
分子量:
120.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
蒸汽密度
<0.01 (vs air)
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
產品線
uniLAB
形狀
dry
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4123900EM)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI 密鑰
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)