Merck
SAAR2346000
硫酸铁(II) 七水合物
univAR
别名:
铁矾 七水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FeSO4 · 7H2O
CAS号:
分子量:
278.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
蒸汽壓力
14.6 mmHg ( 25 °C)
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2346000EM)
密度
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)