主要文件
SAAR1461100
Buffer solution
pH 10.00±0.05 (20 °C±0.1)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
包装
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461100KF)
pH值(酸碱度)
10.00±0.05 (20 °C±0.1)
储存温度
15-25°C
应用
For laboratory use only
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)