Merck
PHL89809
山奈酚香豆酰基葡萄吡喃糖甙
phyproof® Reference Substance
别名:
山奈酚 3- O -β-D-(6 ″- O -( E )- p -香豆素基)吡喃葡萄糖苷, 洋地黄皂苷 A, 黄芪甲苷 6"-- p -香豆酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$648.00
$648.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$648.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H26O13
CAS号:
分子量:
594.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$648.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H26O13/c31-16-6-1-14(2-7-16)3-10-22(35)40-13-21-24(36)26(38)27(39)30(42-21)43-29-25(37)23-19(34)11-18(33)12-20(23)41-28(29)15-4-8-17(32)9-5-15/h1-12,21,24,26-27,30-34,36,38-39H,13H2/b10-3+/t21-,24-,26+,27-,30+/m1/s1
InChI 密鑰
DVGGLGXQSFURLP-VWMSDXGPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)