Merck
PHL89792
6-姜烯酚
phyproof® Reference Substance
别名:
[6]-姜烯酚, 1-(4-羟基-3-甲氧基苯基)癸-4-烯-3-酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$1,030.00
$1,030.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$1,030.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H24O3
CAS号:
分子量:
276.37
Beilstein:
2056098
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$1,030.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
InChI key
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)