Merck
PHL89714
淫羊藿甙
phyproof® Reference Substance
别名:
4′-O-甲基-8-γ,γ-dimethylallylkaempferol-3-鼠李糖苷素-7-葡糖苷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$485.00
$485.00
预计发货时间2025年5月05日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$485.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H40O15
CAS号:
分子量:
676.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$485.00
预计发货时间2025年5月05日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)c4c(O)cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)c(C\C=C(\C)C)c4O2
InChI
1S/C33H40O15/c1-13(2)5-10-17-19(45-33-28(42)26(40)23(37)20(12-34)46-33)11-18(35)21-24(38)31(48-32-27(41)25(39)22(36)14(3)44-32)29(47-30(17)21)15-6-8-16(43-4)9-7-15/h5-9,11,14,20,22-23,25-28,32-37,39-42H,10,12H2,1-4H3/t14-,20+,22-,23+,25+,26-,27+,28+,32-,33+/m0/s1
InChI key
TZJALUIVHRYQQB-XLRXWWTNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
来源于淫羊藿属植物的黄酮类葡萄糖苷。该药理活性成分或其衍生物可促进骨形成、调节多药耐药性、增强神经元活力、刺激血管生成,并表现出抗氧化活性。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)