Merck
PHL89709
异红蓼苷
phyproof® Reference Substance
别名:
异荭草素, 木犀草素 6-C-β-D-葡萄糖苷, 木犀草素 6-C-葡萄糖苷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$725.00
$725.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$725.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20O11
CAS号:
分子量:
448.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$725.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(27)19(29)20(30)21(32-14)16-11(26)5-13-15(18(16)28)10(25)4-12(31-13)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17,19-24,26-30H,6H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
ODBRNZZJSYPIDI-VJXVFPJBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
C-糖基黄酮具有抗炎、抗菌和抗氧化的特性。通过 PI3K 信号诱导抗氧化反应。
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: pimpinella
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)