Merck
PHL89589
对羟基苯甲酸丁酯
phyproof® Reference Substance
别名:
对羟基苯甲酸丁酯, 4-羟基苯甲酸丁酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$449.00
$449.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$449.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O3
CAS号:
分子量:
194.23
Beilstein:
1103741
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$449.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
O(CCCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChI key
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)