Merck
PHL89583
2-茨醇
phyproof® Reference Substance
别名:
-(1S)-1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚-2-醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$449.00
$449.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$449.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2038053
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$449.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (GC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
InChI key
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber angelica cinnamomum curcuma salvia thymus
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
150.8 °F
闪点(°C)
66 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3