Merck
PHL89549
秦皮素
phyproof® Reference Substance
别名:
7,8-二羟基-6-甲氧基香豆素, 秦皮素
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 MG
$518.00
$518.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
20 MG
$518.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8O5
CAS号:
分子量:
208.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$518.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
230-231 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(O)c1O
InChI
1S/C10H8O5/c1-14-6-4-5-2-3-7(11)15-10(5)9(13)8(6)12/h2-4,12-13H,1H3
InChI key
HAVWRBANWNTOJX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)