Merck
PHL89520
辣椒素
phyproof® Reference Substance
别名:
8-甲基-N-香草基--6-壬烯胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$559.00
$559.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 MG
$559.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH=CH(CH2)4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3-(OCH3)
CAS号:
分子量:
305.41
Beilstein:
2816484
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$559.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
62-65 °C (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
InChI key
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
基因信息
human ... TRPV1(7442)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
原型香草受体激动剂。 神经毒素;激活产生无髓C纤维的感觉神经元,其中许多含有P物质。 局部使用可使感觉神经末梢脱敏,从而产生反常的抗伤害感受作用;全身给药可对辣椒素敏感的细胞产生神经毒性,尤其是在新生动物中。辣椒的活性成分。
原型香草受体激动剂;神经毒素。辣椒的活性成分。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)