Merck
PHL89484
青蒿素
phyproof® Reference Substance
别名:
青蒿素
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$470.00
$470.00
预计发货时间2025年5月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 MG
$470.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22O5
CAS号:
分子量:
282.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$470.00
预计发货时间2025年5月14日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
crystals
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
156-157 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
InChI key
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)