Merck
PHL89319
吴茱萸次碱
phyproof® Reference Substance
别名:
8,13-二氢吲哚[2',3'3,4]吡啶并[2,1-b] 喹唑啉-5 (7H)-酮, 吴茱萸次碱, 松树树脂
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$376.00
$376.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$376.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H13N3O
CAS号:
分子量:
287.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$376.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
包装形式
neat
SMILES字符串
O=C1N2CCc3c([nH]c4ccccc34)C2=Nc5ccccc15
InChI
1S/C18H13N3O/c22-18-13-6-2-4-8-15(13)20-17-16-12(9-10-21(17)18)11-5-1-3-7-14(11)19-16/h1-8,19H,9-10H2
InChI key
ACVGWSKVRYFWRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
延迟整流 K + 通道阻滞剂。抑制血小板聚集;输精管扩张器。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)