Merck
PHL89264
罗莎文
phyproof® Reference Substance
别名:
(2E)-3-苯基脯氨酸-2-烯-1-基 6-O-β-L-阿拉伯吡喃糖基β-D-吡喃葡萄糖苷, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-苯基脯氨酸-2-烯氧基]-6-( [(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-三羟基-2-基] 氧甲基)氧烷-3,4,5-三醇, (E)-3-苯基-2-丙烯基 6-O-a-L-阿拉伯吡喃糖基-β-D-吡喃葡萄糖苷, 迷迭香素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H28O10
CAS号:
分子量:
428.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
InChI key
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
Rosavin 是一种抗抑郁和抗焦虑药;抗凋亡。
Rosavin是来自玫瑰蔷薇(Rhadiolarosea)(金根或北极根)的著名糖苷抗氧化剂,具有抗抑郁,抗焦虑和适应原性的特性。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)