Merck
PHL86068
Supelco
大麻酚
phyproof® Reference Substance
别名:
CBN
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$356.00
$356.00
预计发货时间2025年4月29日详情
选择尺寸
变更视图
10 MG
$356.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26O2
CAS号:
分子量:
310.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$356.00
预计发货时间2025年4月29日详情
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCc1cc(O)c-2c(OC(C)(C)c3ccc(C)cc-23)c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h9-13,22H,5-8H2,1-4H3
InChI key
VBGLYOIFKLUMQG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
不作用于精神的四氢大麻酚的主要代谢物,具有免疫抑制特性的 CB2 大麻素受体激动剂。
其他说明
来自 C. sativa 的大麻组分
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)