Merck
PHL84229
牛磺酸
phyproof® Reference Substance
别名:
贝壳杉烯酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$857.00
$857.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$857.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H30O2
CAS号:
分子量:
302.45
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$857.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C=C1C[C@@]23CC[C@]4([H])[C@@](C(O)=O)(C)CCC[C@@]4(C)[C@]2([H])CC[C@@H]1C3
InChI
1S/C20H30O2/c1-13-11-20-10-7-15-18(2,16(20)6-5-14(13)12-20)8-4-9-19(15,3)17(21)22/h14-16H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15+,16+,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
NIKHGUQULKYIGE-OTCXFQBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)