Merck
PHL83303
扁蒴藤素
phyproof® Reference Substance
别名:
(9b,13a,14b,20a)-3-羟基-9,13-二甲基-2-氧代-24,25,6-三油酸-1 (10) ,3,5,7-三烯-29-酸甲酯, 雷公藤红素甲酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$671.00
$671.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$671.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H40O4
CAS号:
分子量:
464.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$671.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
包装形式
neat
SMILES字符串
COC(=O)[C@]1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C4=CC=C5C(C)=C(O)C(=O)C=C5[C@]4(C)CC[C@@]3(C)C2C1
InChI
1S/C30H40O4/c1-18-19-8-9-22-28(4,20(19)16-21(31)24(18)32)13-15-30(6)23-17-27(3,25(33)34-7)11-10-26(23,2)12-14-29(22,30)5/h8-9,16,23,32H,10-15,17H2,1-7H3/t23-,26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChI key
JFACETXYABVHFD-WXPPGMDDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
对 MGL 的活性高于大戟醇,对大鼠神经元的活性较好,但相对于相似的酶,选择性较差。
对 MGL 的活性高于大戟醇,对大鼠神经元的活性较好,但相对于相似的酶,选择性较差。第一个 MGL 抑制剂可逆性作用,其他几个与半胱氨酸残基共价结合。其他研究涉及多发性肌球蛋白、普司他林通过抑制IKK-α或IKK-β抑制NF-κB活化。它是雷公藤红素 (C0869) 的甲酯。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)