Merck
PHL83294
靛蓝
phyproof® Reference Substance
别名:
靛蓝
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$648.00
$648.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$648.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H10N2O2
CAS号:
分子量:
262.26
颜色索引号:
73000
Beilstein:
88275
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$648.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
>300 °C (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C1C(\Nc2ccccc12)=C3/Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,17-18H/b14-13+
InChI key
COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1