Merck
PHL83262
3β-蒲公英赛醇
phyproof® Reference Substance
别名:
(3β)-D-异齐墩果烷-14-烯-3-醇, (3β13α)-13-甲基-27-诺罗安-14-烯-3-醇, 提利亚丁, 杏仁蛋白, 蒲公英油, 蒲公英萜醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$821.00
$821.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$821.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H50O
CAS号:
分子量:
426.72
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$821.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
CC1(C)CC[C@]2(C)CC=C3[C@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]3(C)[C@]2([H])C1
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)17-18-27(5)13-9-21-29(7)14-10-20-26(3,4)24(31)12-16-28(20,6)22(29)11-15-30(21,8)23(27)19-25/h9,20,22-24,31H,10-19H2,1-8H3/t20-,22+,23+,24-,27-,28-,29-,30+/m0/s1
InChI key
GGGUGZHBAOMSFJ-GADYQYKKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)