Merck
PHL82642
利血平
phyproof® Reference Substance
别名:
(3β, 16β, 17α, 18β, 20α)-11,17-二甲氧基-18-[(3,4,5-三甲氧基苯甲酰基)氧基]育亨烷-16-羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H40N2O9
CAS号:
分子量:
608.68
Beilstein:
102014
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
mp
~265 °C (dec.)
SMILES 字串
CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
InChI 密鑰
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
基因資訊
human ... SLC18A2(6571)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
抑制儿茶酚胺和血清素的囊泡摄取。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)