一般說明
这些8连管形式的链霉亲和素包被高容量板使用了专有、独特的包被技术,比标准的链霉亲和素包被板具有更强(最高约5倍)的生物素结合能力。 8连管形式有助于将浪费降至最低。 这些透明的链霉亲和素包被高容量板由聚苯乙烯制成,适用于比色测定并可用于免疫检测和ELISA。 捕获的蛋白还可被洗脱用于多种方法的捕获后分析,如MALDI、SDS-PAGE或标签技术(如ICAT、iTRAQ、mTRAQ)。
其他說明
96孔连排板,每排8孔。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3