Merck
PHL82470
槟榔碱 氢溴酸盐
phyproof® Reference Substance
别名:
1,2,5,6-四氢-1-甲基-3-吡啶羧酸甲酯 氢溴酸盐, 1-甲基-1,2,5,6-四氢-3-吡啶羧酸甲酯 氢溴酸盐, 1-甲基-1,2,5,6-四氢烟酸甲酯 氢溴酸盐, 槟榔碇甲酯 氢溴酸盐, 牛油菌素
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$429.00
$429.00
预计发货时间2025年5月05日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 MG
$429.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H13NO2 · HBr
CAS号:
分子量:
236.11
Beilstein:
3914826
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$429.00
预计发货时间2025年5月05日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES字符串
Br[H].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
InChI
1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
InChI key
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)