Merck
PHL80967
(+)-二氢奎尼丁
phyproof® Reference Substance
别名:
氢化奎尼定, 双氢奎尼丁
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$394.00
$394.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$394.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H26N2O2
CAS号:
分子量:
326.43
Beilstein:
91441
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$394.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
169-170 °C (lit.)
SMILES字符串
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
InChI key
LJOQGZACKSYWCH-LHHVKLHASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)