Merck
PHL80370
毛果芸香碱 盐酸盐
phyproof® Reference Substance
别名:
(3S,4R)-4,5-二氢-3-乙基-4-(1-甲基-1H-咪唑-5-基甲基)-2(3H)-呋喃酮 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 MG
$498.00
$498.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
20 MG
$498.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2O2 · HCl
CAS号:
分子量:
244.72
Beilstein:
4034491
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$498.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
202-205 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
非选择性毒蕈碱型乙酰胆碱受体激动剂;用于诱导癫痫实验模型。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)