Merck
PHL80344
L-丙氨酸
phyproof® Reference Substance
别名:
(S)-2-氨基丙酸, L-α-氨基丙酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$394.00
$394.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$394.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7NO2
CAS号:
分子量:
89.09
Beilstein:
1720248
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$394.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: allium
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)