Merck
PHL80096
Gallocatechin
phyproof® Reference Substance
别名:
trans-3,4-Dihydro-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$864.00
$864.00
预计发货时间2025年2月25日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$864.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14O7
CAS号:
分子量:
306.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$864.00
预计发货时间2025年2月25日详情
获取大包装报价
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O1[C@@H]([C@H](Cc3c1cc(cc3O)O)O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15+/m0/s1
InChI 密鑰
XMOCLSLCDHWDHP-SWLSCSKDSA-N
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)