Merck
PHL80085
氯化芍药素
phyproof® Reference Substance
别名:
3,4′,5,7-四羟基-3′-甲氧基-2-苯基苯并喃氯化物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$938.00
$938.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$938.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H13ClO6
CAS号:
分子量:
336.72
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$938.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Cl-].COc1cc(ccc1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C16H12O6.ClH/c1-21-15-4-8(2-3-11(15)18)16-13(20)7-10-12(19)5-9(17)6-14(10)22-16;/h2-7H,1H3,(H3-,17,18,19,20);1H
InChI key
OGBSHLKSHNAPEW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
Anthocyanidin. Antioxidant.
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)