Merck
PHL80022
氯化氰定
phyproof® Reference Substance
别名:
3,3′,4,5,7-五羟基氯化铵, 氯化氰
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 MG
$599.00
$599.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
20 MG
$599.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H11ClO6
CAS号:
分子量:
322.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$599.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
InChI key
COAWNPJQKJEHPG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
花青素。在几种浆果中发现的色素。抗氧化剂。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)