主要文件
O7631-1AMP
Supelco
AOCS No. 6 (RM-6)
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
别名:
AOCS 参考混合物, AOCS 6 号 (RM-6), 油标准品,AOCS 6 号, 油参考标准品,AOCS
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 AMP
$103.00
$103.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 AMP
$103.00
About This Item
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
$103.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
pkg of 100 mg (Neat)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
food and beverages
包装形式
neat
官能团
carboxylic acid
ester
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们的定量动植物参考混合物符合美国石油化学家′协会(AOCS)方法Ce 1-62的要求。 每种混合物的组成与每种产品下列出的某些油的脂肪酸分布相似。 请注意,以Supelco品牌销售的AOCS混合物被命名为RM-1、RM-2等。
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
其他说明
本标准物质 (CRM) 按照 ISO 17034 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Methyl linoleate 7 wt. %
    Methyl linolenate 3 wt. %
    Methyl myristate 2 wt. %
    Methyl oleate 41 wt. %
    Methyl palmitate 30 wt. %
    Methyl palmitoleate 3 wt. %
    Methyl stearate 14 wt. %
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)