製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
應用
petroleum
格式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
Set C
0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm), 1.50% (15000ppm), 2.00% (20000ppm). 100 mL ea.
0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm), 1.50% (15000ppm), 2.00% (20000ppm). 100 mL ea.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F
閃點(°C)
77 °C