制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
petroleum
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Set C
0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm), 1.5000 % (15000ppm), 2.0000 % (20000ppm). 100 mL ea
0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm), 1.5000 % (15000ppm), 2.0000 % (20000ppm). 100 mL ea
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
170.6 °F
闪点(°C)
77 °C