制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
petroleum
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Set B
Blank, 0.1000 % (1000ppm), 0.3000 % (3000ppm), 0.5000 % (5000ppm). 100 mL ea.
Blank, 0.1000 % (1000ppm), 0.3000 % (3000ppm), 0.5000 % (5000ppm). 100 mL ea.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
170.6 °F
闪点(°C)
77 °C