主要文件
IP336GOSUA
Sulfur in synthetic diesel, IP 336
Calibration Set A
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
petroleum
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Set A
Blank, 0.0300 % (300ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0700 % (700ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
170.6 °F
闪点(°C)
77 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)