主要文件
G005007
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
价格与库存信息目前不能提供
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] TEA; (100:0.2:0.1, A:B:C)
column temp.: 25 °C
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 278 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
適合性
application for HPLC
應用
clinical
pharmaceutical (small molecule)
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Warfarin, analytical standard
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)