主要文件
G004618
HPLC Analysis of Benzoin Methyl Ether Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
价格与库存信息目前不能提供
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 1% triethylamine, pH 7.0; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
适用性
application for HPLC
应用
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
    Benzoin methyl ether, 96%
标准
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)