主要文件
ETWA40
Certified Alcohol Reference Standard
40% ABV (Alcohol by Volume), Ethanol Water Standard
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 ML
$284.00
$284.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 ML
$284.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$284.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
82.4 °F - closed cup
闪点(°C)
28 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)