主要文件
ES5490
ChromegaChiral Chiral CCJ, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
物料
stainless steel column
质量水平
产品线
ChromegaChiral
制造商/商品名称
ES Industries 152251-CCJ
包装
1 ea of
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 2.1 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
cellulose 4-methylbenzoate phase
粒径
5 μm
孔径
1000 Å pore size
工作pH值
2-8
分离技术
chiral
supercritical fluid (SFC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
ChromegaChiral CCJ (cellulose 4-methylbenzoate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)