Merck
ERMAC053
茚并[1,2,3-cd]比
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$397.00
$397.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$397.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H12
CAS号:
分子量:
276.33
Beilstein:
1879312
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$397.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
environmental
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
InChI key
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)