制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
petroleum
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Set A
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0050 % (50ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm). 100 mL ea.
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0050 % (50ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm). 100 mL ea.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
170.6 °F
闪点(°C)
77 °C