CRM49792
噻呋酰胺
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
2′,6′-Dibromo-2-methyl-4′-trifluoromethoxy-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide, N-[2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-5-thiazolecarboxamide
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cc1nc(c(s1)C(=O)Nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H6Br2F6N2O2S/c1-4-22-10(12(16,17)18)9(26-4)11(24)23-8-6(14)2-5(3-7(8)15)25-13(19,20)21/h2-3H,1H3,(H,23,24)
InChI 密鑰
WOSNCVAPUOFXEH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)