主要文件
CRM48902
Supelco
EPA 8270半挥发性内标混标
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 2 × 1 mL
别名:
SVOC ISTD
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
产品CRM48902是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
Agency
EPA 8270
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特点
standard type internal
包装
ampule of 2 × 1 mL
浓度
2000 μg/mL each component in methylene chloride
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
multi-component solution
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Acenaphthene-d10
    Chrysene-d12
    1,4-Dichlorobenzene-d4
    Naphthalene-d8
    Perylene-d12
    Phenanthrene-d10
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)