主要文件
CRM47570
Supelco
全顺-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯 CRM
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$71.50
$71.50
预计发货时间2025年4月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 ML
$71.50
About This Item
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
$71.50
预计发货时间2025年4月28日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
表单
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
浓度
10 mg/mL in heptane
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
food and beverages
包装形式
single component solution
官能团
ester
储存温度
-10 to -25°C
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他说明
该认证参考物质 (CRM) 按照 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 生产和认证。所有关于此 CRM 的信息均记载在分析证书中。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
24.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-3.99 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)