Merck
CRM46914
Supelco
棒曲霉素溶液 溶液
certified reference material, 100 μg/mL in chloroform, ampule of 1 mL
别名:
4-羟基-4H-呋[3,2-c]吡喃-2(6H)-酮, PAT
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$211.00
$211.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 ML
$211.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6O4
CAS号:
分子量:
154.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
$211.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL in chloroform
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
single component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
InChI 密鑰
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
棒曲霉素是由几种霉菌产生的霉菌毒素。 它存在于水果中,尤其是苹果、果汁、苹果酒和炖水果。由于其剧毒特性,这种化合物一直是许多研究的焦点。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1