物料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
针尺寸
23 ga (cone tip)
描述
10FX-HP-0.63
特点
needle type F (fixed)
syringe type SuperfleX
包装
pkg of 6 ea
制造商/商品名称
SGE 002838
针长度 × 外径
42 mm × 0.63 mm
体积
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.