主要文件
819021
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
别名:
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 1 cm x 4.6 mm ID, 5 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
長度 × 內徑:
1 cm × 4.6 mm
表面積:
450 m2/g
粒徑:
5 μm
基質活性組:
carbamoyl phase
孔徑:
100 Å
基質:
silica particle platform
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
TSKgel® Amide-80 Guard Column, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L68
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 19021
參數
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
基質
silica particle platform
基質活性組
carbamoyl phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
2.0-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Guard Column for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)