主要文件
814705
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 1 L, 100 μm particle size, Tosoh 0014705
别名:
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
价格与库存信息目前不能提供
产品线
TOYOPEARL®
表单
slurry
特点
counter ion Na+
包装
bottle of 1 L
制造商/商品名称
Tosoh 0014705
Tosoh 14705
参数
3 bar max. pressure
技术
LPLC: suitable
基质
hydroxylated methacrylic polymer
基质活性基团
sulfopropyl phase
粒径
100 μm
工作pH值
2-13
分离技术
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
产品规格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外形
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)