主要文件
808801
TSKgel® G4000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 8 mm, diol phase
别名:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
产品名称
TSK-GEL® 体积排阻(SW 类型)高效液相色谱柱, phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 13 μm particle size, glass
物料
glass
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh 08801
参数
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
30 cm × 8 mm
基质
spherical silica
基质活性基团
diol phase
粒径
13 μm
工作pH值
2.5-7.5
分离技术
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
外形
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)