product name
TSKgel® SW-Type Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
材料
glass
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 08805
參數
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
4 cm × 8 mm
基質
spherical silica
基質活性組
diol phase
粒徑
10 μm
工作pH值
2.5-7.5
分離技術
size exclusion (SEC)