主要文件
808544
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, diol phase
别名:
TSKgel® SWXL 色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
用于 TSK-GEL SWxl 与 QC-PAK 色谱柱的 TSKgel® SWxl Top-Off 填料,颗粒大小 5μm,每瓶 1g, phase diol, 5 μm particle size, bottle of 1 g
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
产品线
TSKgel®
表单
slurry
包装
bottle of 1 g
制造商/商品名称
Tosoh 08544
参数
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
技术
HPLC: suitable
基质
silica particle platform
基质活性基团
diol phase
粒径
5 μm
工作pH值
2.5-7.5
分离技术
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Top-Off for TSKgel SWxl and QC-PAK columns, 5 μm, 1 gram
应用
TSKgel® SWXL top-off gel may be used as a silica-based support column in the separation of proteins using high performance liquid chromatography (HPLC).[1]
外形
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
102.2 °F
闪点(°C)
39 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
New high-performance gel filtration columns for protein separation.
Kato Y, et al.
Journal of Chromatography A, 404, 333-339 (1987)