产品名称
TSKgel® Top-Off for TSKgel® PWxl and G-DNA-PW columns, 10μm, 1g, phase hydroxylated methacrylate, 10 μm particle size, bottle of 1 g
Agency
suitable for USP L38
产品线
TSKgel®
表单
slurry
包装
bottle of 1 g
制造商/商品名称
Tosoh 08035
参数
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
技术
HPLC: suitable
基质
polymer particle platform
基质活性基团
hydroxylated methacrylate phase
粒径
10 μm
工作pH值
2-12
分离技术
size exclusion (SEC)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
102.2 °F
闪点(°C)
39 °C